Merck
M0160000
マルチトール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-O-α-グルコピラノシル-D-ソルビトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O11
CAS番号:
分子量:
344.31
Beilstein:
89983
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
maltitol
メーカー/製品名
EDQM
mp
149-152 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI Key
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Maltitol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
弱い遺伝毒性作用を持つショ糖代替物です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0160000:
M0160000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Tu Liang et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 110-118 (2015-03-03)
A diterpene glycoside compound, rebaudioside A (commonly abbreviated as RA), was immobilized onto porous silica surface through "thiol-ene" click chemistry strategy. The successful immobilization of the RA on the silica support was confirmed by FT-IR and elemental analysis. Chromatographic characteristics