APIファミリー
isomalt
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
イソマルトUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1349626-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of dairy science, 94(4), 1647-1656 (2011-03-24)
The objective of this study was to produce a frozen yogurt containing low fat and no added sugar. Samples containing 5% polydextrose, 0.065% aspartame and acesulfame-K mixture, and different levels of inulin and isomalt (5.0, 6.5, and 8.0%) were produced
Drug development and industrial pharmacy, 35(6), 671-677 (2009-03-11)
Although polyols are frequently used as tablet excipients in lozenges, chewing tablets, and orodisperse tablets, special directly compressible (DC) forms are recommended as filler-binder in common disintegrating tablets. In this article, DC types of isomalt, lactitol, mannitol, sorbitol and xylitol
The British journal of nutrition, 87(4), 291-297 (2002-06-18)
Sugar-free confectionery products containing the low-energy, non-cariogenic sweetener isomalt are widely available in the market place and increasingly aimed at children. However, over-consumption of such products may lead to gastrointestinal symptoms and/or osmotic diarrhoea. Little is known about the gastrointestinal
European journal of clinical nutrition, 56(8), 755-764 (2002-07-18)
To determine the gastrointestinal responses of children and adults following consumption of sucrose, isomalt and lycasin HBC and to compare these at two different dose levels in adults. Both studies were randomised, double-blind, cross-over designs. Fifty-one children aged 6-9 y
Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, 60(1), 11-16 (2011-06-09)
The paper compares the compressibility of two directly compressible isomalts, galenIQ 720 and galenIQ721, using the energy evaluation of the compaction process by means of the force--displacement profiles. It evaluates the energies for friction, energies accumulated by the tablet, energy