Merck
90819
Sigma-Aldrich
ビス(2,2′-ビピリジン)-(5-アミノフェナントロリン)ルテニウム ビス(ヘキサフルオロリン酸)
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H25N7Ru · 2 PF6
CAS番号:
分子量:
898.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
蛍光検出
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
適合性
suitable for fluorescence
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C12H9N3.2C10H8N2.2F6P.Ru/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H,13H2;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI Key
QQMMCXKCYXQNNA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ペプチド架橋分子における光誘起の分子内電子移動に用いられます。
特徴および利点
シグマ アルドリッチは、蛍光偏光アッセイ及び蛍光寿命イメ-ジングに用いられるルテニウム錯体をもとにした一連の反応性色素を提供しています。これらは長い蛍光寿命を持つように設計されています。この色素は、the Center for Fluorescence MicroscopyのDr. Joseph Lakowiczの研究室で初めて合成されました。このレ-ザ-光励起可能な金属リガンド複合体は、500ナノ秒近くの蛍光寿命があります。
この色素は、穏和な条件化で生体分子のアミンをラベルするのに用いられます。これらの色素にはタンパク質標識として、高い光安定性、すぐれた水溶性、色素間相互作用がなくスト-クスシフトが大きいという利点があります。
さらに、長寿命フルオロフォアの蛍光シグナルは、感度をさらに向上させるために、短寿命フルオロフォアからの放出、及び細胞及び生体分子からの自発蛍光を排除するようゲ-トでコントロ-ルできます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
ペプチド架橋分子における光誘起の分子内電子移動
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90819-5MG:
90819-BULK:
90819-VAR:
90819-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K.S. Schanze et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 1180-1180 (1988)
E Terpetschnig et al.
Analytical biochemistry, 251(2), 241-245 (1997-09-23)
We report the synthesis and spectral properties of a long-lifetime luminescent Ru complex containing a sulfhydryl-reactive maleimide group, [Ru (2,2'-bipyridine)2(1, 10-phenanthroline-5-maleimide)](PF6)2. [Ru(bpy)2(phen-mi)]2+ was covalently linked to human serum albumin, immunoglobulin G, and beta-galactosidase. The lifetimes for probe bound to proteins
Tao Wang et al.
Analytica chimica acta, 1062, 124-130 (2019-04-06)
Vibrio parahaemolyticus (VP), as a kind of harmful bacterium to human beings, its rapid and accurate detection is particularly important. Herein, we developed a simple and efficient dual-modal Faraday cage-type immunosensor for ultrasensitive detection of VP based on electrochemiluminescence (ECL)