Merck
C1144
Sigma-Aldrich
クロラゾールブラック
Powder
別名:
4-アミノ-3-[[4′-[(2,4-ジアミノフェニル)アゾ][1,1′-ビフェニル]-4-yl]アゾ]-5-ヒドロキシ-6-(フェニルアゾ)-2,7-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩, クロラゾールブラック E, ダイレクトブラック 38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H25N9Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
781.73
カラーインデックス番号:
30235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
クロラゾールブラック,
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥45% (based on Nitrogen)
dark brown to black
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)\N=N\c4c(N)c5c(O)c(\N=N\c6ccccc6)c(cc5cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(N)c1
InChI
1S/C34H27N9O7S2.2Na/c35-22-10-15-27(26(36)18-22)41-38-24-11-6-19(7-12-24)20-8-13-25(14-9-20)40-42-32-28(51(45,46)47)16-21-17-29(52(48,49)50)33(34(44)30(21)31(32)37)43-39-23-4-2-1-3-5-23;;/h1-18,44H,35-37H2,(H,45,46,47)(H,48,49,50);;/q;2*+1/p-2/b41-38+,42-40+,43-39+;;
InChI Key
XRPLBRIHZGVJIC-UVHCWRHYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロラゾールブラックはセルロースとキチンへ強い親和性を示します。植物組織の場合であれば、この特性を利用してセルロースとリグニンを弁別することができます。 また、キチン染色により人為的に発生した異物から菌球を区別するのにも役立ちます。 クロモゾームの補助染料として使用することもあります。
アプリケーション
クロラゾールブラックは植物の根の菌根Allium porrumへの感染モニタリング用として使用されています。 また、カイアシ類の染色のためにも使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1144-VAR:
C1144-BULK:
C1144-25G:
C1144-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baran R, et al.
Onychomycosis: The Current Approach to Diagnosis and Therapy (1999)
Mustafa Işik et al.
Journal of hazardous materials, 114(1-3), 29-39 (2004-10-30)
An Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor/Continuous Stirred Tank Reactor was used sequentially to decolorize and mineralize C.I. Direct Black 38 azo dye (3200 mg/L) in a synthetic wastewater containing glucose as co-substrate. At the steady state conditions color was effectively
Cell-wall-bound peroxidase activity in roots of mycorrhizal Allium porrum.
Spanu P and Bonfante-Fasolo P
The New phytologist, 109, 119-124 (1988)
R P Bos et al.
Toxicology, 40(2), 207-213 (1986-08-01)
The role of the rat intestinal flora in the azo reduction of some benzidine-based dyes was studied in vitro and in vivo. The formation of benzidine was measured after anaerobic incubation of direct black 38, direct blue 6 and direct
Mercedes Conradi et al.
ZooKeys, (791), 71-95 (2018-11-06)
Spaniomolgus is a symbiotic genus of copepods of the poecilostomatoid family Rhynchomolgidae and is known to be associated with shallow-water reef-building hermatypic corals. Three species of this genus were previously found only in washings of Acropora and Stylophora in northern