フォーム
paste (Amber)
品質水準
粘度
2500-4500 mPa.s (Analysis carried out at 20°C with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
PT1白金ペーストは、油性であり、スクリーン印刷機を用いて塗布されるように調製されています。均一性、性能、および再現性に優れたフィルムを作製できます。DSSCの試験生産に使用できます。
乾燥後、このペーストは必ず420°C以上で焼く必要があります。そうすることで均一に分布した白金ナノクラスターが得られます。I3-からI-への電気化学的還元のための良好な透明性と高い触媒活性が得られます
推奨されるメッシュスクリーン:100T
法的情報
Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791512-VAR:
791512-BULK:
791512-20G:4548174005668
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。