Merck
439746
Sigma-Aldrich
ヨウ化リチウム
greener alternative
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
ヨードリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiI
CAS番号:
分子量:
133.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
beads
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
beads
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
446 °C (lit.)
密度
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
ヨウ化リチウムは、以下の用途で使用できます:
  • 溶媒キャスト法を用いた色素増感型太陽電池(DSSC)用のポリマーベースの電解質の合成のための前駆体として。
  • 全固体電池を得るための液相合成による、高いイオン移動度を持つ Li2S-P2S5-LiI 結晶性無機-有機ハイブリッド電解質として。
  • リチウム–酸素(Li–O2)電池の酸化還元メディエーターとして。電極間でチャージキャリア(電荷担体)を往復させることによって、酸化還元反応を促進します。
特徴および利点
  • 高温で優れたイオン伝導率
  • 良好な熱安定性
  • リチウムベースの電池材料と適合。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439746-5G-PW:
439746-6X25G:
439746-25G-PW:
439746-30G:
439746-BULK:
439746-5G:4548173988696
439746-25G:4548173988702
439746-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved ionic conductivity of Li2S-P2S5-LiI solid electrolytes synthesized by liquid-phase synthesis
Kazuhiro Hikima, et al.
Solid State Ionics, 354, 115403-115403 (2020)
Zhuoran Wang et al.
ChemSusChem, 12(10), 2220-2230 (2019-02-17)
Integration of solar-energy harvesting and storage functions has attracted significant research attention, as it holds promise for ultimate development of light-chargeable devices. In this context, a functional nanocomposite anode that not only permits electrochemical energy storage through Li-ion photo-intercalation, but
Understanding the role of lithium iodide in lithium-oxygen batteries
Xuanxuan Bi, et al.
Advanced Materials, 34, 2106148-2106148 (2022)
Effect of lithium salt on physicochemical properties of P (MMA-co-EMA) based copolymer electrolytes for dye-sensitized solar cell application
Dzulkurnain, Nurul Akmaliah and Rani, Mohd Saiful Asmal and Ahmad, Azizan and Mohamed, Nor Sabirin
Ionics, 24, 269-276 (2018)
Kawatsura, M. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 217-217 (1998)
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.