安全性情報
8.07679
Sigma-Aldrich
Styrene
(stabilised) for synthesis
別名:
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-851-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
480 °C
有効性
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-8.9 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
転移温度
flash point 31 °C
溶解性
0.24 g/L
密度
0.906 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(安定剤入り) 合成用
アプリケーション
Styrene (stabilised) for synthesis. CAS 100-42-5, EC Number 202-851-5, chemical formula C₆H₅CHCH₂.
規格
Saturation Concentration in Air: 25.6 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.905 - 0.907Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体