Merck
19671
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルカテコール
≥99.0%
別名:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-TBC, p-tert-Butylcatechol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3-1,2-(OH)2
CAS番号:
分子量:
166.22
Beilstein:
2043335
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
bp
285 °C (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
56-58 °C
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI Key
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-tert-ブチルカテコールは、チロシナーゼに触媒されるO2の存在下で、4-tert-ブチル-o-ベンゾキノンを生成します。求核剤としての4-ヒドロキシクマリンの存在下における4-tert-ブチルカテコールの電気化学的酸化は、サイクリックボルタンメトリーおよび定電位クーロメトリーを用いて調べられています。陽極酸化により電気化学的に三量体を形成し、三量体形成のメカニズムはサイクリックボルタンメトリーおよび定電位クーロメトリーを用いて研究されています
アプリケーション
  • ラジカル反応のための抗酸化物質源:研究により、4-tert-Butylcatecholがラジカル反応、特に脱ヨウ素化過程において有効な水素原子源であることが明らかになり、合成有機化学における有用性が拡大しています(Povie et al., 2016)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19671-100G:
19671-VAR:
19671-INTR:
19671-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Electrochemical study of 3, 4-dihydroxybenzoic acid and 4-tert-butylcatechol in the presence of 4-hydroxycoumarin application to the electro-organic synthesis of coumestan derivatives.
Golabi SM and Nematollahi D.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 430(1), 141-146 (1997)
Mechanistic study of electrochemical oxidation of 4-tert-butylcatechol: A facile electrochemical method for the synthesis of new trimer of 4-tert-butylcatechol.
Nematollahi D, et al.
Electrochimica Acta, 49(15), 2495-2502 (2004)
María José Peñalver et al.
Biochimica et biophysica acta, 1597(1), 140-148 (2002-05-16)
The stoichiometry of oxygen consumption during tyrosinase-catalyzed oxidation of an o-diphenol (4-tert-butylcatechol, TBC) and a monophenol (4-tert-butylphenol, TBP) has been determined. At high [substrate]/[enzyme] ratios, in the case of o-diphenols, the stoichiometry of the enzyme-catalyzed reaction was always 1 O(2)/2
An unusual delayed patch test reaction to para-tertiary-butylcatechol.
R C Yu et al.
Contact dermatitis, 22(2), 110-111 (1990-02-01)
Contact sensitivity to para-tertiary-butylcatechol in an artificial limb.
A W Macfarlane et al.
Contact dermatitis, 22(1), 56-57 (1990-01-01)