Merck
13825
Sigma-Aldrich
硫黄
powder, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
自己発火温度
450 °F
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
≤3%
pH
6 (20 °C, 10 g/L)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur. Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS). It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13825-VAR-R:
13825-6X1KG-R:
13825-BULK-R:
13825-25KG-R:
13825-1KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29)x`, 3425-3427 (2003)
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)