安全性情報
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
別名:
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-299-8
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
260 °C
有効性
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
転移温度
flash point 67 °C
溶解性
863 g/L
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1