Merck
344621
Sigma-Aldrich
硫黄
flakes, ≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S
CAS番号:
分子量:
32.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
flakes
蒸気密度
8.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
flakes
自己発火温度
450 °F
450 °F
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
密度
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344621-250G:
344621-VAR:
344621-BULK:
344621-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jubok Lee et al.
Nano letters, 21(1), 43-50 (2020-10-15)
The extreme elastic strain of monolayer transition metal dichalcogenides provides an ideal platform to achieve efficient exciton funneling via local strain modulation; however, studies conducted thus far have focused on the use of substrates with fixed strain profiles. We prepared
William Tam et al.
Journal of molecular biology, 425(14), 2450-2462 (2013-04-02)
The assembly of long non-contractile phage tails begins with the formation of the tail tip complex (TTC). TTCs are multi-functional protein structures that mediate host cell adsorption and genome injection. The TTC of phage λ is assembled from multiple copies
Gulluzar Bastug et al.
The Journal of organic chemistry, 78(18), 9303-9308 (2013-08-14)
The newly prepared complex [Pd(IPr*(OMe))(cin)(Cl)] provides high catalytic activity for carbon-sulfur cross-coupling reactions. Nonactivated and deactivated aryl halides were successfully coupled with a large variety of aryl- and alkylthiols using this well-defined palladium N-heterocyclic carbene (NHC) complex.
Yu Kobayashi et al.
ACS nano, 9(4), 4056-4063 (2015-03-27)
Atomic-layer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have attracted appreciable interest due to their tunable band gap, spin-valley physics, and potential device applications. However, the quality of TMDC samples available still poses serious problems, such as inhomogeneous lattice strain, charge doping, and
Chemoselective peptide ligation-desulfurization at aspartate.
Robert E Thompson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(37), 9723-9727 (2013-07-31)
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.