Merck
138673
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
215.04
Beilstein:
972146
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
114-117 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモフェニル酢酸は、スラッジサンプルから1〜4個のエトキシ基を有するノニルフェノールポリエトキシカルボキシレートの抽出に標準として使用されます
生物化学的/生理学的作用
4-ブロモフェニル酢酸は成長阻害物質です。オーキシンに対する感受性が異なる2つの遺伝子型から分離されたタバコプロトプラストの膜を介した電位差を脱分極させる効果を生じます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
138673-25G:
138673-BULK:
138673-5G:
138673-100G:
138673-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Ephritikhine et al.
Plant physiology, 83(4), 801-804 (1987-04-01)
The effects of 1-naphthaleneacetic acid (NAA) and other auxin analogs on the transmembrane potential difference (Em) were compared on tobacco protoplasts isolated from two genotypes differing in their sensitivity to auxins. For both types, NAA modifies Em by inducing at
Subcritical (hot) water/ethanol extraction of nonylphenol polyethoxy carboxylates from industrial and municipal sludges.
Field JA and Reed RL.
Environmental Science & Technology, 33(16), 2782-2787 (1999)