品質水準
mp
96-101 °C
SMILES記法
c1cc(ccn1)N=Nc2ccncc2
InChI
1S/C10H8N4/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChI Key
XUPMSLUFFIXCDA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4,4′-アゾピリジンは、[HgI2(4,4′-アゾピリジン)]n錯体の形成において配位子として使用される芳香族複素環化合物です。
アプリケーション
4,4′-アゾピリジンは次の用途に使用できます。
- Zn(NO3)2および1,4-ベンゼンジカルボン酸との反応により多孔性配位ポリマー(PCP)を調製するため。
- 光延条件下で脂肪族アルコールをジスルフィドに変換するために使用する試薬として。
- 4,4′-アゾピリジン架橋二核亜鉛(II)錯体を調製するため。
以下の調製の反応物質です。
以下に使用される試薬です。
- ソルボサーマルin situ還元反応を介する、1,2-ビス(4-ピリジル)ヒドラジンから構築する、柔軟で多孔性の配位ポリマー
- 二次ビルディングユニットとしての、遷移金属カルボキシレートクラスターをベースとした、金属-有機構造体
- 光延条件下での芳香族複素環アゾ化合物
- MnII、CoII、ZnII配位ポリマー
- 超分子芳香族相互作用が可能な、低次元多孔質配位化合物
以下に使用される試薬です。
- 容易な光延エステル化反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705055-1G:
705055-BULK:
705055-VAR:
705055-5G:
Heteroaromatic azo compounds as efficient and recyclable reagents for direct conversion of aliphatic alcohols into symmetrical disulfides
Tetrahedron Letters, 53(51), 6913-6915 (2012)
4, 4?-Azopyridine as an easily prepared and recyclable oxidant for synthesis of symmetrical disulfides from thiols or alkyl halides (tosylates)/thiourea}
Journal of Sulfur Chemistry, 36, 544-555 (2015)
A novel 4, 4′-azopyridine-bridged binuclear zinc complex
Journal of Coordination Chemistry, 56(17), 1447-1453 (2003)
A novel HgI2 adduct with an azopyridine ligand: synthesis, structure and optical refractive effect of [HgI2 (4, 4?-azopyridine)] n
CrystEngComm, 3, 152-154 (2001)
Flexible porous coordination polymers constructed from 1, 2-bis (4-pyridyl) hydrazine via solvothermal in situ reduction of 4, 4′-azopyridine
Dalton Transactions, 40(34), 8549-8554 (2011)