Merck
716626
Sigma-Aldrich
2-(ジ-p-トリルホスフィノ)ベンズアルデヒド
97%
別名:
2-[ビス(4-メチルフェニル)ホスフィノ]ベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19OP
CAS番号:
分子量:
318.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-111 °C
官能基
aldehyde
phosphine
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
InChI Key
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
716626-VAR:
716626-BULK:
716626-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)