形状
solution
品質水準
濃度
~75% in toluene
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI Key
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
728209-VAR:
728209-BULK:
728209-500MG:4548173310589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック