アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
InChI Key
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ブロモ-2-ブチンはプロパルギルブロミド誘導体です。ブロモブチンの構造異性体の1つです。Br損失閾値光イオン化ブレークダウンダイアグラムは、C4H5+産生への解離性光イオン化閾値を導出するために分析されています。リナグリプチンの調製に関与しています。
アプリケーション
1-ブロモ-2-ブチンは、L-トリプトファンメチルエステルのアルキル化に使用されました。CH3CCCH2ラジカルを生成するソースとして使用され、これらのラジカルとNOおよびNO2の反応速度論を調べました。
以下の合成に使用することができます:
以下の合成に使用することができます:
- 4-ブチニルオキシベンゼンスルホニルクロリド
- モノプロパルギル化ジエン誘導体
- イソプロピルブタ-2-イニルアミン
- アレニルシクロブタノール誘導体
- アリル-[4-(ブト-2-イニルオキシ)フェニル]スルファン
- アレニルインジウム
- アルキニルアルコール
- 軸方向にキラルなテラニル化合物
軸方向にキラルなテラニル化合物の合成において開発されました。
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427292-5G:
427292-BULK:
427292-1G:
427292-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Strained, Stable 2-Aza-1-Phosphabicyclo [n.1.0] alkane and-alkene Fe(CO)4 Complexes with Dynamic Phosphinidene Behavior.
Borst MLG, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 11(12), 3631-3642 (2005)
A chemical synthesis of 11-methoxy mitragynine pseudoindoxyl featuring the interrupted Ugi reaction.
Jimin Kim et al.
Chemical science, 3(9), 2849-2852 (2013-07-24)
A synthesis of 11-methoxy mitragynine pseudoindoxyl, a new member of the mitragynine class of opioid agonists, from a derivative of the Geissman-Waiss lactone is described. An internal attack of an electron-rich aromatic ring on an electrophilic nitrilium ion and a
Stereoselective synthesis of a-disubstituted cyclopentanones by palladium-catalyzed rearrangement of allenylcyclobutanols with aryl halides.
Yoshida M, et al.
Tetrahedron, 58(39), 7839-7846 (2002)
Exploring the functional space of thiiranes as gelatinase inhibitors using click chemistry.
Testero SA, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 221-236 (2011)
Discovery of 17 Gliptins in 17-Years of Research for the Treatment of Type 2 Diabetes: A Synthetic Overview.
Kushwaha RN, et al.
Chemistry & Biology Interface, 4(3), 137-162 (2014)