アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−2.2 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
InChI Key
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ブチン-1-オールは、ホモカップリング生成物[{Ru(P(OCH3)3)2(CH3CN)3}2{μ-SCRCHCH(OCH2CCR)S}](CF3SO3)4の合成に使用されました。
シクロヘキサンおよびシクロヘキセンとアリル側鎖およびプロパルギル側鎖とのメタセシス反応を介する大環状エーテルの合成。†
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
244341-1G:
244341-BULK:
244341-VAR:
244341-5G:
244341-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 124(44), 13106-13113 (2002-10-31)
A variety of inter- and intramolecular dehydration was found in the reactions of [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)(mu-S(2))](CF(3)SO(3))(4) (1) with hydroxyl substituted alkenes and alkynes. Treatment of 1 with allyl alcohol gave a C(3)S(2) five-membered ring complex, [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)[mu-SCH(2)CH(2)CH(OCH(2)CH=CH(2))S]](CF(3)SO(3))(4) (2), via C-S bond formation after
European Journal of Organic Chemistry, 3727-3727 (2007)