アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アルキニルセレノニウム塩で処理したベンゼンスルフィン酸ナトリウム塩は(Z)-β-アルコキシビニルスルホンを生成します。ベンゼンスルフィン酸ナトリウム塩は、アルデヒドとのロジウム触媒脱スルフィン化カップリングを受けてケトンを生成します。
アプリケーション
ベンゼンスルフィン酸ナトリウム塩は、溶媒として高級アルコールまたはジオールを用いて有機ハロゲン化物およびベンゼンスルフィン酸ナトリウムと反応させ、スルホンを合成するのに使用されています。また、ボロン酸との銅触媒クロスカップリングを介したアリル・スルホンの合成、および隣接二臭化物との反応を介したビニル・スルホンの合成にも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
123579-1KG:
123579-VAR:
123579-BULK:
123579-25G:
123579-100G:
123579-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of alkynylselenonium salts with sodium benzenesulfinate.
Kataoka T, et al.
Tetrahedron Letters, 38(10), 1809-1812 (1997)
Synthesis, 1465-1465 (2007)
Pedro Paulo Albuquerque Cavalcanti Albuquerque et al.
The journal of adhesive dentistry, 21(2), 133-141 (2019-04-06)
To determine the degree of conversion (DC), physicochemical properties, and microshear bond strength (µSBS) of experimental self-adhesive resin cements (SARCs) to dentin and yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystal (Y-TZP) ceramic. Dual-curing cements were formulated with UDMA, HEMA, bis-GMA, and TEG-DMA as
Tetrahedron, 63, 7667-7667 (2007)
Rhodium-Catalyzed Aerobic Coupling between Aldehydes and Arenesulfinic Acid Salts: A Novel Synthesis of Aryl Ketones.
Rao H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(10), 1701-1706 (2011)