Merck
439053
Sigma-Aldrich
(+)-イソプレゴール
99%
別名:
(1S,2R,5S)-2-イソプロペニル-5-メチルシクロヘキサノール, (1S,3S,4R)-p-メンタ-8-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
4659691
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +22°, neat
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イソプレゴールはモノテルペンアルコールであり、一般的にさまざまな植物の精油(エッセンシャルオイル)に含まれています。化粧品、シャンプー、およびトイレ石鹸の香料成分として広く使用されています。また、イソプレゴールは、(−)-メントール合成の重要な中間体でもあります。
アプリケーション
(+)-イソプレゴールは、以下の合成の出発物質として使用できます。
  • 天然産物(−)-イソピペリテノン。
  • ベンズアルデヒドと反応することによる医学的に重要なオクタヒドロ-2H-クロメン-4-オール誘導体。
  • 12-epi-イレアベトキサゾールという名前の抗結核ジテルペノイド。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
439053-VAR:
439053-BULK:
439053-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Central nervous system activity of acute administration of isopulegol in mice
Silva MIG, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 88(2), 141-147 (2007)
Fragrance material review on isopulegol
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(11), S185-S189 (2008)
Chemoenzymatic synthesis of the intermediates in the peppermint monoterpenoid biosynthetic pathway
Cheallaigh AN, et al.
Journal of Natural Products, 81(7), 1546-1552 (2018)
One-step, stereoselective synthesis of octahydrochromanes via the Prins reaction and their cannabinoid activities
Slater S, et al.
Tetrahedron Letters, 59(9), 807-810 (2018)
Total Synthesis of Ileabethoxazole, Pseudopteroxazole, and seco-Pseudopteroxazole
Yang M, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(8), 2851-2855 (2016)