Merck
218235
Sigma-Aldrich
(−)-メントン
90%
別名:
(1R,4S)-p-メンタン-3-オン, (2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −20°, neat
不純物
5% isomenthone
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-メントンは、成熟したペパーミント(Mentha piperita L.)の葉から抽出されたエッセンシャルオイルに含まれるモノテルペノイド化合物です。
(-)-メントンは水素化されて、(-)-メントールと(+)-ネオメントールの混合物を生じます。
アプリケーション
(-)-メントンは、キラルなネオメンチル誘導体、光学的に純粋なα-フェロセニルアルキルアミンおよび光学活性ポリアルキルシクロヘキサノンの合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218235-VAR:
218235-25G:
218235-BULK:
218235-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metabolism of Monoterpenes Demonstration of (+)-Neomenthyl-?-d-Glucoside as a Major Metabolite of (-)-Menthone in Peppermint (Mentha Piperita).
Croteau R and Martinkus C.
Plant Physiology, 64(2), 169-175 (1979)
Chiral perrocenylalkylamines from (-)-menthone.
Siglmuller F, et al.
Tetrahedron, 42(21), 5931-5940 (1986)
Cerium (III) chloride promoted addition of organometallic reagents to (-)-menthone-preparation of chiral neomenthyl derivatives.
Panev S and Dimitrov V.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1517-1526 (2000)
Synthesis of liquid menthol by hydrogenation of dementholized peppermint oil over Ni catalysts
Manuale DL, et al.
Quimica nova, 33, 1231-1234 (2010)
Terpenoids. XLIX. 1 Preparation of Optically Active Polyalkylcyclohexanones from (+)-Pulegone,(-)-Menthone and (-)-Carvone2.
Djerassi C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(21), 4433-4439 (1961)