グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥85%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; rose; sweet; citrus
SMILES記法
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
InChI Key
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W230715-VAR-K:
W230715-BULK:
W230715-8KG-K:4548173332895
W230715-VAR:
W230715-4KG-K:4548173332888
W230715-BULK-K:
W230715-4KG:
W230715-1KG-K:4548173332871
W230715-SAMPLE-K:
W230715-1KG:
W230715-SAMPLE:
W230715-8KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック