About This Item
natural
おすすめの製品
グレード
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
523 °F
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W280011-8KG:
W280011-1KG-K:4548173973081
W280011-SAMPLE:
W280011-4KG-K:4548173973098
W280011-8KG-K:
W280011-BULK-K:
W280011-4KG:
W280011-VAR-K:
W280011-1KG:
W280011-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック