Merck
W280100
Sigma-Aldrich
2-オクタノール
≥97%, FG
別名:
sec-カプリルアルコール, エチル-N-アミルカルビノール, エチルペンチルカルビノール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
130.23
FEMA番号:
2801
EC Number:
欧州評議会番号:
71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.022
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; earthy; spicy; herbaceous
SMILES記法
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-オクタノールは、主にヒマシ油、トマトの葉、およびワインに含まれる脂肪アルコールです。
アプリケーション
  • Synthesis of a Lignin-Enhanced Graphene Aerogel for Lipase Immobilization.: This paper discusses the synthesis of a graphene aerogel enhanced with lignin for immobilizing lipase, with 2-Octanol being a critical reagent in the synthesis process, highlighting its utility in material science applications (Zhang et al., 2023).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W280100-SAMPLE-K:
W280100-8KG:
W280100-20KG-K:
W280100-SAMPLE:
W280100-1KG-K:4548173973104
W280100-8KG-K:4548173973111
W280100-20KG:
W280100-VAR-K:
W280100-1KG:
W280100-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Modification of fatty acids changes the flavor volatiles in tomato leaves.
Wang C, et al.
Phytochemistry, 58(2), 227-232 (2001)
Sebacic acid and 2-octanol from castor oil.
Vasishtha AK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67(5), 333-337 (1990)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic?flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts.
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1), 205-214 (2001)
Deracemization of secondary alcohols through a concurrent tandem biocatalytic oxidation and reduction.
Constance V Voss et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(4), 741-745 (2007-12-12)
P G Aitken et al.
Journal of neurophysiology, 80(3), 1514-1521 (1998-09-24)
Neuron membrane changes and ion redistribution during normoxic spreading depression (SD) induced, for example, by potassium injection, closely resemble those that occur during hypoxic SD-like depolarization (HSD) induced by oxygen withdrawal, but the degree to which the two phenomena are