Merck
297887
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
anhydrous, ≥99%
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
523 °F
expl. lim.
8 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.004%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタノールは、そのディーゼル様特性により、バイオ燃料として応用できる可能性がある飽和脂肪アルコールです。
アプリケーション
1-オクタノールは、触媒としてのポリマー担持2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシルと、助触媒としてのCo(NO3)2およびMn(NO3)2の好気性酸化により、オクタナールを調製するために使用できます。
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
297887-2L:
297887-100ML:
297887-BULK:
297887-900ML:
297887-VAR:
297887-1L:
297887-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymer-supported nitroxyl radical catalyst for selective aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes
Gilhespy M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 1085-1086 (2005)
Ming Xiao et al.
Science advances, 3(9), e1701151-e1701151 (2017-09-21)
Structural colors enable the creation of a spectrum of nonfading colors without pigments, potentially replacing toxic metal oxides and conjugated organic pigments. However, significant challenges remain to achieve the contrast needed for a complete gamut of colors and a scalable
Samantha J Carew et al.
Bio-protocol, 10(6), e3564-e3564 (2021-03-05)
Rats are highly social animals, and mainly communicate with one another in two ways: through ultrasonic vocalizations and pheromones. Most research on pheromones has been dedicated those regarding sexual behavior, but more recently pheromones which signal danger to conspecifics have
Microbial production of 1-octanol: a naturally excreted biofuel with diesel-like properties.
Akhtar MK, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 1-5 (2015)
Ming Xiao et al.
Science advances, 5(9), eaax1254-eaax1254 (2019-09-27)
Surface segregation in binary colloidal mixtures offers a simple way to control both surface and bulk properties without affecting their bulk composition. Here, we combine experiments and coarse-grained molecular dynamics (CG-MD) simulations to delineate the effects of particle chemistry and