Merck
W280003
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
≥98%, FCC, FG
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
FEMA番号:
2800
Beilstein:
1697461
EC Number:
欧州評議会番号:
54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.006
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
523 °F
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタノールは、キノコ類の重要なフレーバー成分の1つです。
アプリケーション
  • 非接触型その場マルチ診断 NMR/誘電分光法:研究により、分光解析技術の向上における 1-オクタノールの応用が強調され、複雑な生物学的サンプルに対する非接触の in situ 測定が提供されました(Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024)Anal Chem
  • 海水中のプラスチック添加物の定量のための分散型液-液マイクロ抽出法の開発:海洋環境中のプラスチック添加物の評価のためのマイクロ抽出法の開発を通じて、環境モニタリングにおける 1-オクタノールの役割を示しています。(González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024)Anal Methods
  • GC-MS による未承認の医薬品サプリメント中のアンフェタミンおよびモダフィニルの固相マイクロ抽出のための、新たな金属有機構造体-深共晶溶媒/分子インプリントポリマー複合モノリスファイバーの応用:この研究では、新規の固相マイクロ抽出法に 1-オクタノールを使用し、法医学および薬学解析におけるその有用性を強調しています(Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024)J Pharm Biomed Anal
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W280003-20KG-K:4548173973067
W280003-8KG:
W280003-4KG:
W280003-1KG:
W280003-SAMPLE:
W280003-1KG-K:4548173973050
W280003-4KG-K:4548173973074
W280003-8KG-K:
W280003-SAMPLE-K:
W280003-BULK:
W280003-20KG:
W280003-BULK-K:
W280003-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(12), 4726-4729 (1997)
Aroma characteristics of Neungee (Sarcodon aspratus).
Jeong OJ, et al.
Korean Journal of Food Science and Technology, 33(3), 307-312 (2001)
Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(11), 4587-4591 (1998)
D Southwell et al.
The Journal of investigative dermatology, 80(6), 507-514 (1983-06-01)
Penetration-enhancing solvents may modify diffusional routes through the stratum corneum and the partitioning of drugs into these pathways. To investigate the mechanisms of action of enhancers, steady-state fluxes were measured in vitro for polar methanol, nonpolar octanol, and an intermediate
Cristian Gobbo et al.
ACS nano, 6(12), 10684-10698 (2012-12-12)
Controlling the molecular conformation of oligomers on surfaces through noncovalent interactions symbolizes an important approach in the bottom-up patterning of surfaces with nanoscale precision. Here we report on the design, synthesis, and scanning tunneling microscopy (STM) investigation of linear oligoamides