About This Item
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4215 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-10-13-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
JPQHLIYIQARLQM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W254908-1KG:
W254908-SAMPLE:
W254908-4KG:
W254908-9KG-K:4548173970387
W254908-1KG-K:4548173970363
W254908-4KG-K:4548173970370
W254908-VAR-K:
W254908-SAMPLE-K:
W254908-BULK-K:
W254908-9KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック