Merck
399124
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%, low in mercury
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.)
acetone: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
溶解性
water: soluble 63.8 g/L at 20 °C(lit.)
acetone: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Hg: ≤0.05 ppm
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過マンガン酸カリウム(PP、KMnO4)は、深紫色の結晶性固体です。本化合物は、広範囲の有機化合物の酸化に使用される強力な酸化剤です。PPは、水産養殖において魚類体表の感染症を治療する消毒薬として多く使用されます。アルカリ性過マンガン酸カリウム溶液を用いて前処理したトウモロコシ穂軸は、リグノセルロースの酵素的加水分解の増加により炭水化物の高い回収を示しました。酸性過マンガン酸カリウムによる化学発光定量法は、カンナビノイド類の検出に使用されています。
アプリケーション
過マンガン酸カリウムは、リチウム二次電池の正極材として使用される薄膜MnO2の調製に使用されました。
本化合物は、以下の酸化剤として使用されます:
  • コールタールピッチ(CTP)で検出される多環芳香族炭化水素の還元。
  • 硫酸溶媒中のデカブロモジフェニルエーテルの酸化。
  • 珪藻土に担持された過マンガン酸カリウムによる、オキシムから対応するカルボニル化合物への酸化的切断。
  • プロゲスターゲンの酸化。
不均一酸化に適しています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399124-6X500G:
399124-VAR:
399124-500G:4548173939766
399124-25G:4548173939759
399124-BULK:
399124-2.5KG:4548173939742
399124-4X2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidative Degradation of Decabromodiphenyl Ether (BDE 209) by Potassium Permanganate: Reaction Pathways, Kinetics, and Mechanisms Assisted by Density Functional Theory Calculations.
Shi J, et al.
Environmental Science & Technology, 49(7), 4209-4217 (2015)
Degradation of progestagens by oxidation with potassium permanganate in wastewater effluents.
Fayad PB, et al.
Chemistry Central Journal, 7, 84-84 (2013)
Screening of cannabinoids in industrial-grade hemp using two-dimensional liquid chromatography coupled with acidic potassium permanganate chemiluminescence detection.
Pandohee J, et al.
Journal of Separation Science, 38(12), 2024-2032 (2015)
Potassium Permanganate
Lee DG, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Reducing polycyclic aromatic hydrocarbons content in coal tar pitch by potassium permanganate oxidation and solvent extraction.
Wang W, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 3(3), 1513-1521 (2015)