Merck
Z561762
Levgo® smartSpatula® 使い捨て PP 実験用スパチュラ、V ネックが目印です
L 140 mm, white, anti-static, micro
別名:
disposable spatula, microspatula, spatula
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 300 ea
case of 7500 ea
メーカー/製品名
LevGo Inc 17231
L
140 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さまざまな化学物質や生物学的材料のすくい取り、剥ぎ取り、すくい上げ、撹拌、採取、移動、処理、操作が可能な多用途の両頭ポリプロピレン製ツール。
  • ネック部分の V マークが目印です
  • 探し回ったり、洗浄や汚染の心配はありません。ポリプロピレン
  • 99.6%、帯電防止剤約 0.4%、オートクレーブ可能で、希酸や希塩基に耐性があります。
  • ポリプロピレンは液体窒素で凍結したサンプルにさらされても割れることはありません。
  • 中空コアは他のスパチュラよりもプラスチックの使用量が少なく、熱や冷気の伝搬を最小限に抑えます。米国および EU の食品接触基準について
  • SGS でテスト済み。
  • 持続可能性-LevGo は販売されたケースごとに 1 本の木を植えます。
LevGo スパチュラは、世界中の商業、大学、診断、製薬研究室で広く使用されているほか、調剤薬剤師がカスタマイズされた医薬品を製造する際にも使用されています。
特徴および利点
  • The V design at the neck of the disposable lab spatula is a trademark of LevGo, Inc.
  • No Searching, washing or contamination.
  • 99.6% Polypropylene, ~0.4% antistatic agent, autoclavable and resistant to dilute acids and bases.
  • Polypropylene will not shatter after exposure to liquid nitrogen frozen samples.
  • Hollow core uses less plastic than other spatulas and minimizes heat or cold transfer.S
  • GS-Tested for US and EU food contact standards.
  • Sustainability – LevGo plants a tree for every case sold.
法的情報
米国特許 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2