Merck
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.71
物質
nickel-stainless steel (plated)
L
225 mm
平面端長
50 mm
スプーン端L×W
38 × 15
詳細
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
特徴および利点
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Lab spoons stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z511447
Lab spoons