Merck
Z513377
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
nickel-stainless steel
包装
pkg of 6 ea
L
12 in. (305 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2