Merck
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
別名:
dispensing tool
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
包装
pkg of 6 ea
L
7 1/2 in.
スプーン端サイズ
1 1/4 in. × 9/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
物性
The grade of the stainless steel used is 320.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7