Merck
Z243213
マイクロスパチュラ
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
別名:
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
包装
pack of 2 ea
L
6 5/8 in.
ロッド直径
0.09 in.
詳細
湾曲したチップとスプーン。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
Z115282
PTFE-coated spatulas
Micro spatulas flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
Z513334
Micro spatulas