Merck
Z115282
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H36704-0000
L
7 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
法的情報
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)