Merck
W306509
Sigma-Aldrich
タイム油
white, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3065
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
herbaceous; camphoraceous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
Thymus vulgaris and/or Thymus zygis oil
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Thymus vulgaris and/or Thymus zygis oil
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 182.2
光学活性
[α]20/D −1°, neat
由来
France origin
屈折率
n20/D 1.502
bp
195 °C
密度
0.917 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
linalool, citral (neral+geranial), limonene (sum of D, L and DL), geraniol, α-pinene and β-pinene
官能
herbaceous; camphoraceous
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然における存在: タイム。
アプリケーション
  • タイム油を配合したナノポーラス胃浮遊性マイクロスポンジの新規開発によるピロリ菌感染の除去:この研究では、胃内のヘリコバクター・ピロリを標的として除去するように設計されたナノポーラス・マイクロスポンジにタイム油を封入するという革新的な応用が示され、医療応用における天然化合物の潜在的可能性を示しています(Jafar et al., 2024)。
  • NDV ワクチン接種したブロイラー鶏に対するタイムとニンジン油の免疫調節作用を評価するための実験的試験:この研究では、ワクチン接種した家禽に対するタイム油の免疫調節効果を評価し、農業における免疫反応の強化に役立つ可能性を示唆しています(Hassanin et al., 2024)。
  • メチル-β-シクロデキストリン/タイム油包接複合体が組み込まれた抗菌多糖ヒドロゲルによる優れた機械的性能と冷蔵鶏胸肉の保存:食品保存のためのタイム油を組み込んだ多糖ベースのヒドロゲルの開発に焦点を当て、その抗菌特性と生鮮食品の保存期間延長への可能性を示しています(Chen et al., 2024)。
  • トウモロコシの芯のナノセルロース包装による食品の保存期間延長:生分解性包装ソリューションにおけるタイム油の役割を調査し、トウモロコシの芯のナノセルロース複合体の抗菌特性を高め、持続可能な包装技術に革命をもたらす可能性を検討しています(Cheran et al., 2024)。
  • 医薬品製剤における合成保存料および酸化防止剤の代替物としての天然抽出物の有効性の評価:医薬品における天然保存料としてのタイム油′の有効性を検証し、合成添加物のより安全な代替物としてのその応用を促進しています(Al-Rimawi et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
50 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W306509-4KG-K:
W306509-4KG:
W306509-9KG-K:
W306509-VAR-K:
W306509-BULK-K:
W306509-9KG:
W306509-SAMPLE:
W306509-1KG-K:
W306509-SAMPLE-K:
W306509-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Siqi Li et al.
Food chemistry, 339, 128016-128016 (2020-11-07)
The aim of this study was to develop a thyme oil emulsion with good physicochemical properties and antibacterial activity. Initially, oil-in-water emulsions containing whey protein-coated essential oil droplets were prepared by high-pressure homogenization. The double-layer emulsions were formed around the
Jelica Lazarević et al.
Insects, 11(9) (2020-08-28)
The bean weevil Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) can cause significant losses in production of its primary host common bean Phaseolus vulgaris L. To avoid bean protection with environmentally risky chemical insecticides and provide sustainable and safe production of
Jia Xue et al.
International journal of food microbiology, 210, 1-8 (2015-06-18)
Emulsions of essential oils are investigated as potential intervention strategies to improve food safety and are preferably prepared from generally-recognized-as-safe emulsifiers. Stable thyme oil nanoemulsions can be prepared using combinations of sodium caseinate (NaCas) and soy lecithin. The objective of
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Victor Ryu et al.
Food chemistry, 245, 104-111 (2017-12-31)
The objective of this research was to study the impact of ripening inhibitor level and type on the formation, stability, and activity of antimicrobial thyme oil nanoemulsions formed by spontaneous emulsification. Oil-in-water antimicrobial nanoemulsions (10 wt%) were formed by titrating a