Merck
W229105
Sigma-Aldrich
桂皮油
FCC, FG
別名:
カッシア油, クスノキ属
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2291
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Cinnamonum zeylanicum Blume
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
光学活性
[α]20/D −1.0°, neat
由来
Sri Lanka origin
屈折率
n20/D 1.581
密度
1.025 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; spicy; sweet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W229105-1KG:
W229105-SAMPLE:
W229105-1KG-K:
W229105-BULK:
W229105-SAMPLE-K:
W229105-BULK-K:
W229105-VAR-K:
W229105-250G:
W229105-250G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)