Merck
W229210
Sigma-Aldrich
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
別名:
シナモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2292
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
cinnamon; clove; spicy; woody
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
Cinnamonum zeylanicum Blume
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Cinnamonum zeylanicum Blume
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
光学活性
[α]20/D +0.7°, neat
由来
Ceylon origin
屈折率
n20/D 1.5330
bp
194-234 °C
密度
1.041 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; clove; spicy; woody
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cinnamon leaf oil is mainly used as a food additive and flavoring agent in the food industry due to its distinct aroma. Eugenol and cinnamaldehyde are the key volatile constituents of this oil.
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W229210-5KG-K:
W229210-BULK:
W229210-1KG:
W229210-10KG:
W229210-VAR:
W229210-5KG:
W229210-BULK-K:
W229210-SAMPLE-K:
W229210-VAR-K:
W229210-SAMPLE:
W229210-1KG-K:
W229210-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout
Ojagh SM, et al
Food Chemistry, 120(1), 193-198 (2010)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)