由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
horseradish; pungent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI Key
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W203408-BULK-K:
W203408-SAMPLE:
W203408-SAMPLE-K:
W203408-500G-K:
W203408-1KG:
W203408-VAR:
W203408-500G:
W203408-1KG-K:
W203408-10KG-K:
W203408-10KG:
W203408-5KG-K:
W203408-VAR-K:
W203408-BULK:
W203408-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック