主要文書
XX6700030
Millipore
クイックリリースニップル/カップリング、1/4 in.、NPTM
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Nipple and Coupling, Quick-Release Connector, Quick-release Coupling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel (Series 300)
品質水準
内径
6.3 mm (0.25 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeは、Milliporeろ過システムと組み合わせて使用できる継手、アダプター、バルブ、ゲージおよびチューブを豊富にご用意しています。例外を除き、素材は300系ステンレススチールです。
Tri-Clamp(TC)継手は慣例に従って1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2"TC継手は1"または1 1/2"O.D.チューブサイズに接続します。2" TC継手は、 2" O.D. チューブサイズのみに接続します。
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品
文書ライブラリにアクセスする
資料
小容量デバイス用の完全性テストキットを使用して、メンブレンの表面積が15 ㎠未満のベント付き/ベントなしフィルターユニットの完全性試験を行う方法について紹介します。これよりも大容量のデバイスの完全性試験には、Integritest®自動システムを利用できます。
Integrity Test Kit verifies small volume filter units' integrity, enhancing filtration reliability in lab processes.
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.