主要文書
XX6700L24
Millipore
ベント/リリーフバルブ、7 bar、ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
内径
6.3 mm (0.25 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過システムと組み合わせて使用できる継手、アダプター、バルブ、ゲージ、チューブが豊富に用意されています。記載されている例外を除き、構造材料はシリーズ300ステンレススチールです。
Tri-Clamp(TC)継手は、慣例により1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2"TC継手は外径1"または1 1/2"のチューブに接続できます。2" TC継手は外径2"のチューブのみに接続できます。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.