主要文書
XX4204708
Millipore
ベント/リリーフバルブ
別名:
Pressure relief valve, Relief valve, Venting valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
glass filled polypropylene
品質水準
内径
2.5 cm (1.0 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過装置に使用できる広範囲の取付け具、アダプター、バルブ、ゲージ、およびチューブの選択肢が用意されています。特に指定がない限り、構成材料はシリーズ300ステンレス鋼です。
Tri-Clamp(TC)取付け具は慣例により1 1/2"、2"のように示されています。1 1/2" TC取付け具は直径1"または1 1/2"のサイズのチューブに接続されます。2" TC取付け具は直径2"のサイズのチューブのみに接続されます。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13