主要文書
XX1100000
Millipore
圧力容器、600 mL
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
Pressure Vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
Delrin® valve (ball)
clear polycarbonate cylinder
polyethylene tubing (pressure)
silicone O-ring
white polypropylene cap (for end)
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure
H
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
直径
9 cm
重量
1.1 kg
フィッティング
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
輸送温度
ambient
詳細
この垂直型圧力容器は、即席薬、アレルゲンエキス、および目薬をバイアルに粒子フリー充填するためにデザインされました。Swinnexフィルターホルダーをアウトレットボールバルブに取り付けて、ユースポイントろ過が行えます。
特長・利点:
•垂直設計により、滞留量と製品損失が最小限
•Swinnexフィルターホルダーをアウトレットに取り付け、使用前に流出液をろ過
用途:
少量の液体の分注、バイアル充填
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.