Merck
252492
Sigma-Aldrich
ベンジルイソチオシアナート
98%
別名:
ベンジルイソチオシアナート, ベンジルマスタード油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NCS
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
386135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.601 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI Key
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルイソチオシアネートは、アブラナ科の野菜に含まれる天然成分です。抗菌特性があり、ヒトでの代謝が調査されています。動物モデルで化学物質によるがんの誘導を阻害します
アプリケーション
ベンジルイソチオシアナートは、下記の物質を合成するための反応物として使用できます:
  • さまざまなアミンとの反応による、N
  • -ベンジルチオ尿素。
  • 長鎖アルコールを用いた処理によるN-ベンジル-O-アルキルカルバミン酸。
  • アシルチオセミカルバジド中間体の形成を介したホルミルヒドラジンとの反応による、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール構成単位。
  • S-(N-ベンジルチオカルバモイル)-L-グルタチオンおよびS-(N-ベンジルチオカルバモイル)-L-システイン。
ベンジルイソチオシアネートは、S-(N-ベンジルチオカルバモイル)-L-グルタチオンとS-(N-ベンジルチオカルバモイル)-L-システインの調製に使用されています
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252492-BULK:
252492-5G:
252492-VAR:
252492-25G:
252492-500G:
252492-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Simple and Green Procedure for the Synthesis of N-Benzylthioureas
C de Sequeira Aguiar L, et al.
Letters in Organic Chemistry, 8(8), 540-544 (2011)
Synthesis of 5-substituted 3-mercapto-1, 2, 4-triazoles via Suzuki-Miyaura reaction
Katkevica S, et al.
Tetrahedron Letters, 54(34), 4524-4525 (2013)
G Brüsewitz et al.
The Biochemical journal, 162(1), 99-107 (1977-01-15)
1. The corresponding cysteine conjugate was formed when the GSH (reduced glutathione) or cysteinylglycine conjugates of benzyl isothiocyanate were incubated with rat liver or kidney homogenates. When the cysteine conjugate of benzyl isothiocyanate was similarly incubated in the presence of
W H Mennicke et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 18(4), 441-447 (1988-04-01)
1. Both after ingestion of benzyl isothiocyanate (BITC), a compound with antibacterial properties, and after consumption of garden cress known to contain BITC, the metabolite N-acetyl-S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine was identified in the urine of volunteers by comparative chromatography. 2. The chemical structure
Shahnaz Perveen et al.
Natural product research, 24(1), 18-23 (2009-12-17)
The reaction of isocyanates and isothiocyanates with long-chain alcohols, e.g. n-hexanol, n-heptanol and n-octanol, exclusively gave N-aryl-O-alkyl carbamates, while N-aryl-O-alkyl carbamates were formed along with symmetrical 1,3-disubstituted ureas and thioureas when the same reactions were carried out with small-chain alcohols