Merck
243272
Sigma-Aldrich
アリルイソシアナート
98%
別名:
3-イソシアナトプロプ-1-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2NCO
CAS番号:
分子量:
83.09
Beilstein:
506106
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCN=C=O
InChI
1S/C4H5NO/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI Key
HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オゾン、OHラジカル、NO(3)ラジカルとアリルイソシアネート(AIC)の気相反応の速度定数を調べました
アリルイソシアネートは、生分解性デキストラン-アリルイソシアネート-エチルアミン/ポリエチレングリコール-ジアクリレートヒドロゲルの合成および特性評価に使用された有機硫黄化合物です。
アプリケーション
アリルイソシアネートは、以下の調製に使用されます。
  • ポリ[N-(2-ヒドロキシプロピル)メタクリルアミド](pHPMA)の2°ヒドロキシル基と反応させたアリル-pHPMA。
  • スチレンの二方向アニオン重合によるアリル含有トリBCP前駆体。ポリ(アリルイソシアネート)-ブロック-ポリスチレン-ブロック-ポリ(アリルイソシアネート)(PAIC-b-PSt-b-PAIC)合成に使用する前駆体。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
243272-VAR:
243272-1G:
243272-BULK:
243272-5G:
243272-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Amphiphilic Helix--Coil--Helix Poly (3-(glycerylthio) propyl isocyanate)-block-polystyrene-block-poly (3-(glycerylthio) propyl isocyanate
Chae CG, et al.
Macromolecules, 51(3), 697-704 (2018)
James K Parker et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(36), 9814-9824 (2009-09-04)
Rate constants for the gas-phase reactions of OH radical, NO(3) radical, and ozone with allyl alcohol (AAL) and allyl isocyanate (AIC) have been measured using relative rate methods at atmospheric pressure in purified air. The experimental Arrhenius expression obtained for
José Miguel Arcas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(6), 949-969 (2018-12-14)
TRPM8 is a polymodal, nonselective cation channel activated by cold temperature and cooling agents that plays a critical role in the detection of environmental cold. We found that TRPM8 is a pharmacological target of tacrolimus (FK506), a macrolide immunosuppressant with
Rui Guo et al.
Journal of applied biomaterials & functional materials, 13(3), e228-e233 (2015-09-10)
This study reports on the synthesis and characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine (Dex-AE)/polyethylene glycol-diacrylate (PEGDA) hydrogels for the controlled release of gentamycin sulphate (GS) and in vitro inhibition of organisms. The Dex-AE precursor was prepared through a 2-step chemical modification
Multifunctional poly [N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] copolymers via postpolymerization modification and sequential thiol--ene chemistry
Francini N, et al.
Macromolecules, 48(9), 2857-2863 (2015)