Merck
A9891
Sigma-Aldrich
7-アミノ-4-メチルクマリン
chromophore for enzyme substrates, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
別名:
クマリン120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
142231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
7-アミノ-4-メチルクマリン, Chromophore for substrates
品質水準
詳細
chromophore for enzyme substrates
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
223-226 °C (lit.)
溶解性
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
蛍光検出
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI Key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
7-アミノ-4-メチルクマリンは、次の用途で使用されています。
  • カテプシンB様活性を測定するため。
  • ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)の基質として。
  • キモトリプシンアッセイに。
  • ヒトDEAD-box DDX3による
  • サンギナリン誘発性傷害
  • に対する保護においてカスパーゼ-3活性化を検出するための標準物質として。
一硫酸化二糖の分析のマトリックスとして、また硫酸化中性/シアル酸付加トリサッカライドおよびテトラサッカライドの分析で6-アザ-2-チオチミジンと共にコマトリックスとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
7-アミノ-4-メチルクマリンは、プロテアーゼ阻害物質のスクリーニングにおいて蛍光標準物質として使用されるクマリン誘導体です。
調製ノート
DMSO(10 mg/mL)、DMF、アセトン(10 mg/mL)に可溶です。
その他情報
シスチンアミノペプチダーゼ(および他の加水分解酵素)に対するAMCベースの新しい蛍光基質の調製に用いられる試薬であり、酵素アッセイにおけるリファレンスとして用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9891-1G:
A9891-BULK:
A9891-1MG:
A9891-VAR:
A9891-500MG:
A9891-250MG:
A9891-1MG-KC:
A9891-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Issues in Chemistry and General Chemical Research (2012)
Regulation of p21 expression for anti-apoptotic activity of DDX3 against sanguinarine-induced cell death on intrinsic pathway
Nguyen CN, et al.
Phytomedicine, 153096-153096 (2019)
Chymase uptake by cardiomyocytes results in myosin degradation in cardiac volume overload
Powell PC, et al.
Heliyon, 5(4), e01397-e01397 (2019)
Significant activities of extracellular enzymes from a brown tide in the coastal waters of Qinhuangdao, China
Ou L, et al.
Harmful Algae, 74, 1-9 (2018)
Sander S van Berkel et al.
ChemMedChem, 7(4), 606-617 (2012-02-02)
The synthesis of a series of peptides containing C-terminal 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) for use in the thrombin generation test (TGT) is described. The lead structure in this project was H-Gly-Gly-Arg-AMC, of which the water solubility and kinetic parameters (K(M) and k(cat))
資料
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.