product name
L-ロイシン-7-アミド-4-メチルクマリン 塩酸塩,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0)
λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H20N2O3.ClH/c1-9(2)6-13(17)16(20)18-11-4-5-12-10(3)7-15(19)21-14(12)8-11;/h4-5,7-9,13H,6,17H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t13-;/m0./s1
InChI Key
VCRXITKKWBOQRZ-ZOWNYOTGSA-N
詳細
アプリケーション
- 蛍光ベースの土壌アッセイにおける基質として
- Plasmodium falciparum M1(PfA-M1)酵素およびPfA-M17酵素のロイシンアミノペプチダーゼ活性を測定するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2145-5MG:
L2145-25MG:
L2145-VAR:
L2145-100MG:
L2145-BULK:
試験成績書(COA)