product name
リン酸 4-メチルウンベリフェリル 二ナトリウム塩, phosphatase substrate
詳細
phosphatase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
蛍光検出
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8168-250MG:
M8168-1G:
M8168-1MG:
M8168-VAR:
M8168-BULK:
試験成績書(COA)