製品名
4-Methylumbelliferyl butyrate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
フォーム
powder or crystals
mp
90-92 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WKPUJZVCZXWKCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19362-BULK:
19362-5G:
19362-VAR:
19362-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック