アッセイ
≥90% (HPCE)
形状
powder
mp
251-260 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74875-VAR:
74875-25MG:
74875-100MG:
74875-BULK:
試験成績書(COA)