Merck
73837
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-α-D-グルコピラノシド
≥98.0% (HPLC), powder
別名:
X-α-Glc, X-α-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-α-D-グルコピラノシド, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 105.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-HRNXZZBMSA-N
詳細
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル αD -グルコピラノシド、すなわちX-グルックは、β-グルクロニダーゼの酵素(GUS)のインジゴ生成基質です。X-グルックはGUS活性に基づく形質変換植物のスクリーニングに役立ちます。GUSはX-グルックを酸化重合時に青いインジゴチン染料の生成をもたらすインドキシル誘導体に脱エステル化します。
アプリケーション
α-グルコシダーゼの基質、例えば乳児用ミルク中のEnterobacter sakazakii(エンテロバクター・サカザキ)の選択的検出のためのでDruggan-Forsythe-Iversen培地(DFI寒天)で使われる基質に適しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73837-VAR:
73837-100MG:
73837-25MG:
73837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Histochemical Method Using a Substrate of. BETA.-Glucuronidase for Detection of Genetically Modified Papaya
Wakui C, et al.
Shokuhin Eiseigaku Zasshi, 45(1), 19-24 (2004)
B T Kinsella et al.
Current genetics, 20(1-2), 45-52 (1991-07-01)
The molecular cloning of an alpha-glucosidase gene isolated from a Candida tsukubaensis (CBS 6389) genomic library in Saccharomyces cervisiae is reported. The cloned gene is contained within a 6.2 kb Sau3A DNA fragment and directs the synthesis and secretion of
GUS fusions: beta-glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants.
Jefferson RA, et al.
The Embo Journal, 6(13), 3901-3907 (1987)
Carol Iversen et al.
International journal of food microbiology, 96(2), 133-139 (2004-09-15)
Enterobacter sakazakii can cause fatal invasive infection of neonates associated with the presence of this organism in powdered infant milk formula. A new chromogenic medium (Druggan-Forsythe-Iversen agar, DFI) is described for the selective detection of this emergent pathogen. The medium
Functional insight for beta-glucuronidase in Escherichia coli and Staphylococcus sp. RLH1
Arul L, et al.
Bioinformation, 2(8), 339-339 (2008)