203783
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glucuronide, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
About This Item
おすすめの製品
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
soluble (2% in DMF)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
警告
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
203783-100MG:
203783-MG:
203783-500MG:
203783-0MG:
試験成績書(COA)